Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volym Enkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6405024
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Färgkod:
Blått
Grön
Gul
Rosa
Röd
Turkos
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11805231
Brand: Thermo Scientific™ 4640000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stöd varje dag pipettering bekvämt och med idealisk funktion med dessa manuella pipetter med variabel volym.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Enkanalspipetter med variabel volym är bekväma att använda och ger idealisk funktionalitet i daglig pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har ett brett, färgkodat stödjande fingerstöd och ergonomisk handtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter finns i enkel- och flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
  • Brett färgkodat stödjande fingerstöd för identifieringsstöd och ergonomi
  • Designat handtag formar mjukt formen på din hand
  • Stor Ergovisio Display för volymigenkänning
Idealisk funktion
  • Slitstarkt handtagsmaterial
  • Dubbelverkande pipetteringsknapp; roterande överdel förhindrar oavsiktlig volymförändring
  • Avancerad volymväxelmekanism för ökad precision och noggrannhet
  • Superblow-out för effektiv leverans av droppar i mikrostorlek i 50ul-modeller och lägre
Kompatibel med Finntip pipettspetsar och andra spetsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,5 till 1,0 %
Kompatibla tips Finnspets 10 mikro, filter 10 mikro, Flex 10, Flex filter 10
Beskrivning Finnpipette F3 1-10 μL mikro
Färg Rosa
Modell F3
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ F3
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Ökar 0,02 μl
Precision 2,0 till 0,5 %
Färgkod Rosa