Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP Kit
Produktkod. 11495668
Change view
Volym (metrisk):
1 till 1 000μ l
10 till 10 000μ l
10 till 1000μ L
100 till 5000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11495668 10 till 10 000μ l Varje
11859133 10 till 1000μ L Varje
11869133 100 till 5000μ L Varje
11485668 1 till 1 000μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11495668 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4701130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22820.00 SEK
    18792.76 SEK / Paket med 1
    Save 4027.24 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Få tillgång till allt som behövs för pipettering i dessa all-inclusive GLP kit med ergonomiska och lättanvända pipetter.
Få tillgång till allt som behövs för pipettering i dessa all-inclusive Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus GLP kit. Satsen täcker det volymområde du behöver med fyra olika alternativ att välja mellan, och inkluderar Finnpipette™ Novus™ pipetterar, lämpliga stativ och provspetsar.
Novus GLP Kit 1 innehåller:
  • Finnpipette Novus 10-100 μL
  • Finnpipette Novus 100-1000 μL
  • Två Finnpipette Novus står
  • Ett ställ med Finntip Flex 200 och Flex 1000
  • Reagent Reservoirs demopaket
  • Finntip Provpaket
  • Pipetteringsguide
  • Finnpipette Novus broschyr
Novus GLP Kit 2 innehåller:
  • Finnpipette Novus 100-1000 μL
  • Finnpipette Novus 0,5-5 ml
  • Två Finnpipette Novus står
  • Ett ställ med Finntip 5ml och Flex 1000
  • Reagent Reservoirs demopaket
  • Finntip Provpaket
  • Finnpipette Novus broschyr
  • Pipetteringsguide
Novus GLP Kit 3 innehåller:
  • Novus pipett, 1-10 μL, mikro
  • Novus pipett, 10-100 μL
  • Novus pipett, 100-1000 μL
  • Tre Finnpipette Novus pipettstativ
  • Ett ställ med Flex 10, Flex 200 och Flex 1000
  • Reagent Reservoirs demopaket
  • Finntip Provpaket
  • Pipetteringsguide
  • Novus broschyr
Novus GLP Kit 4 innehåller:
  • Novus pipett, 10-100 μL
  • Novus pipett, 100-1000 μL
  • Novus pipett, 1-10 ml
  • Tre Finnpipette Novus pipettstativ
  • Ett ställ med Flex 200, Flex 1000 och Finntip 10 ml
  • Reagent Reservoirs demopaket
  • Finntip Provpaket
  • Pipetteringsguide
  • Novus broschyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Typ GLP sats
Volym (metrisk) 10 till 10 000μ l
Inkluderar Novus 100, 1000 och 10 000μ L enkelkanalspipetter, tre Novus står, tre prov Finntip ställ