Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus flerkanalpipetter
Produktkod. 11722245
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
100 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
16
Färg:
Gul
Orange
Rosa
Turkos
Turkos knapp
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg Förpackningsstorlek
11722245 100 till 1 200μ l 8 Turkos knapp Varje
11720715 1 till 10μ l 8 Rosa Varje
11751485 1 till 10μ l 12 Rosa Varje
11750715 5 till 50μ l 8 Gul Varje
11740715 5 till 50μ l 12 Gul Varje
10727084 30 till 300μ l 8 Orange Varje
11730715 30 till 300μ l 12 Orange Varje
11716924 5 till 50μ l 16 Turkos Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11722245 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46300800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22275.60 SEK
    13733.83 SEK / Paket med 1
    Save 8541.77 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Snabba upp repetitiv dispensering till mikroplattor med dessa lätta, flerkanaliga pipetter, med vågarad viktfördelning för minskad muskelstress och belastning.
Snabba upp repetitiv dispensering till 96- och 384-mikroplattor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus flerkanalpipetter. Tillgänglig i ett brett utbud av modeller för vanliga laboratorieoratorieuppgifter, denna produkt har ett lätt handtag och unik pekfingerfunktion som möjliggör längre arbetsperioder utan trötthet. Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner:
  • Lättläst och intuitiv menynavigering
  • Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
  • 10 pipetteringsalternativ inkluderar framåt, bakåt, spädning, stegpipettering, blandning, stegning i följd och mer
    • 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
    • Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
    • 8 flerkanalerversioner, inklusive en 16-kanaler för 384-brunnars mikroplattor, med färgkodning efter volym för enkel igenkänning
    • Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
    • Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
    • Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
    • Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
  • Extremt lätt konstruktion
  • Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
  • 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
  • Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar
inkluderar:
Finnpipette Novus, universalladdare, kolvborttagningsverktyg, bruksanvisning och kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 3,0 % till 1,0±
Kompatibla tips Flex 1 200
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Turkos knapp
För användning med Flex 1 200
Modell Novus
Antal kanaler 8
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Sterila
Typ Flerkanalerpipett
Volym (metrisk) 100 till 1 200μ l
Ökar 1μ l
Precision 0,9 till 0,2 %