Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus flerkanalpipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11750715
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
100 till 1 200μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
16
Färg:
Gul
Orange
Rosa
Turkos
Turkos knapp
Unit Size:
Varje
Product Code. 11750715
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 46300200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabba upp repetitiv dispensering till mikroplattor med dessa lätta, flerkanaliga pipetter, med vågarad viktfördelning för minskad muskelstress och belastning.
Snabba upp repetitiv dispensering till 96- och 384-mikroplattor med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus flerkanalpipetter. Tillgänglig i ett brett utbud av modeller för vanliga laboratorieoratorieuppgifter, denna produkt har ett lätt handtag och unik pekfingerfunktion som möjliggör längre arbetsperioder utan trötthet. Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner:
  • Lättläst och intuitiv menynavigering
  • Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
  • 10 pipetteringsalternativ inkluderar framåt, bakåt, spädning, stegpipettering, blandning, stegning i följd och mer
    • 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
    • Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
    • 8 flerkanalerversioner, inklusive en 16-kanaler för 384-brunnars mikroplattor, med färgkodning efter volym för enkel igenkänning
    • Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
    • Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
    • Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
    • Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
  • Extremt lätt konstruktion
  • Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
  • 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
  • Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar
inkluderar:
Finnpipette Novus, universalladdare, kolvborttagningsverktyg, bruksanvisning och kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet 5,0 % till 1,5±
Kompatibla tips Flex 200, 200 Ext. 250
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
För användning med Flex 200, 200 Ext. 250
Modell Finnpipette™ Novus
Antal kanaler 8
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Sterila
Typ Flerkanalerpipett
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Ökar 0,1μ l
Precision 2,0 till 0,7 %