Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkanalpipetter
Produktkod. 11796914
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Färg:
Blå
Grön
Gul
Orange
Rosa
Röd
Turkos
Kompatibla tips:
Finnspets: 10ml, Flex 10ml Ext.
Finnspets: 5 ml
Finnspetsar: 1 000, 1 000 Ext., Flex 1 000
Finnspetsar: 10, Flex 10, 20 mikro, 50 mikro
Finnspetsar: 250 Univ, 200 Ext.
Finnspetsar: 300,-, Flex 300
Finnspetsar: 50
Finnspetsar: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Kompatibla tips Förpackningsstorlek
11796914 0,5 till 5 ml Grön Finnspets: 5 ml Varje
11736914 1 till 10μ l Rosa Finnspetsar: 10, Flex 10, 20 mikro, 50 mikro Varje
11770715 1 till 10μ l Gul Finnspetsar: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. Varje
11746914 5 till 50μ l Turkos Finnspetsar: 50 Varje
11756914 5 till 50μ l Gul Finnspetsar: 250 Univ, 200 Ext. Varje
11766914 10 till 100μ l Gul Finnspetsar: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. Varje
11776914 30 till 300μ l Orange Finnspetsar: 300,-, Flex 300 Varje
11786914 100 till 1 000μ l Blå Finnspetsar: 1 000, 1 000 Ext., Flex 1 000 Varje
11706924 1 till 10 ml Röd Finnspets: 10ml, Flex 10ml Ext. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11796914 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 46200700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14744.76 SEK
    10258.99 SEK / Paket med 1
    Save 4485.77 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Upplev ökad komfort för de flesta pipetteringstillämpningar med dessa enkla att använda elektroniska pipetter.
Uppnå förbättrad ergonomi och prestanda i vanliga pipetteringstillämpningar med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektroniska enkelkanalpipetter. Användargränssnittet visar helt enkelt alla pipetteringsåtgärder, och pipettering med pekfingret förhindrar vanliga belastningsskador (RSI). Enkelhet, komfort och funktionalitet— Novus kommer att bli din nya bästa vän i laboratoriet.
Funktioner
  • Lättläst och intuitiv menynavigering
  • Alternativ för flerspråkigt användargränssnitt
  • 10 pipetteringsfunktioner inkluderar framåt, bakåt, utspädning, stegpipettering, blandning, sekventiell stegning och mer
  • 9 aspirations-/dispenseringshastigheter
  • Spara upp till 9 program med dina vanligaste protokoll
  • Bakgrundsbelyst skärm i full storlek eliminerar omgivande ljusreflektioner och förbättrar kontrasten i svagt ljus
  • Brett volymområde på 0,5-10 000μ l och färgkodning för enkel igenkänning
  • Snabb kalibrering i laboratorium för noggrannhet och precision
  • Helt autoklaverbar spetskon säkerställer sterilitet och undviker korskontamination
  • Batteri med lång livslängd tillåter cirka 4000 pipetteringsoperationer; laddas på cirka en timme
Ergonomisk design
  • Extremt lätt konstruktion
  • Trigger-action pipettering— pekfingerkontroller dispensering med bara en mjuk knapptryckning
  • 120°justerbart fingerstöd för våg och komfort
  • Soft-touch spets utkastning minimerar tummens belastning; kan manövreras med båda händerna
Kompatibel med:
Idealisk för användning med Thermo Scientific Finnspets™ Flex eller Finnspets pipettspetsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 3,0 % till 0,6±
Kompatibla tips Finnspets: 5 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
För användning med FinnTip™: 5 ml
Modell Novus
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ Novus
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Sterila
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml
Funktionellt omfång 0,25 till 5 ml
Ökar 0.01 mL
Precision 0,8 till 0,2 %