Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
Beskrivning
Ge säker och bekväm förvaring för manuella och elektroniska pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tillgängliga alternativ inkluderar alternativ för enkelstativ, F-stativ, multistativ, flerkanalig och karusell.
Finnpipette F-stativ
- Rymmer sex pipetter
- Stabil tvärstångsstruktur med slits för varje pipett för säker förvaring
- Lämplig för både enkanals- och flerkanalsmodeller
Finnpipette Flerkanalsstativ
- Stativ i flera lägen
- Kan hålla vilken multikanal som helst Finnpipette
- Pipetten kan förvaras i upprätt eller horisontellt läge
- Litet utrymme
Finnpipette Karusellställ
- Roterande, bärbar
- Transparent lock skyddar pipetter från kontaminering
- Levereras med tre adaptrar för elektroniska Finnpipette Novus pipetter och fem adaptrar för manuell Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
- För bekväm förvaring av elektroniska Finnpipette Novus pipett
- Rymmer både en- och flerkanals Finnpipette Novus modeller med lätthet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | F-stativ, linjärt stativ, vit |
| Färg | Vitt |
| Håller | Manuella pipetter (6) |
| Positioner | 6 |
| Produkttyp | Pipettställ |