Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Adapter för karusellstativ
Hyllhängare
Karusellstativ med lock
Karusellstativadapter
Pipettställ
Håller:
1
3
Elektroniska pipetter
Flerkanalig manuell pipett
Manuell pipett
Manuella pipetter (3)
Manuella pipetter (6)
Manuella pipetter (6) eller elektroniska pipetter (3)
missing translation for 'unitSize'
1 uppsättning
Varje
Description
Ge säker och bekväm förvaring för manuella och elektroniska pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tillgängliga alternativ inkluderar alternativ för enkelstativ, F-stativ, multistativ, flerkanalig och karusell.
Finnpipette F-stativ
- Rymmer sex pipetter
- Stabil tvärstångsstruktur med slits för varje pipett för säker förvaring
- Lämplig för både enkanals- och flerkanalsmodeller
Finnpipette Flerkanalsstativ
- Stativ i flera lägen
- Kan hålla vilken multikanal som helst Finnpipette
- Pipetten kan förvaras i upprätt eller horisontellt läge
- Litet utrymme
Finnpipette Karusellställ
- Roterande, bärbar
- Transparent lock skyddar pipetter från kontaminering
- Levereras med tre adaptrar för elektroniska Finnpipette Novus pipetter och fem adaptrar för manuell Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
- För bekväm förvaring av elektroniska Finnpipette Novus pipett
- Rymmer både en- och flerkanals Finnpipette Novus modeller med lätthet
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Karusellstativadapter |
| Håller | 3 |
| Positioner | 3 |