Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11726924
Produkttyp:
Carousel Stand Adapter
Hyllhängare
Karusellstativ med lock
Karusellstativadapter
Pipettställ
Håller:
1
3
Elektroniska pipetter
Flerkanalig manuell pipett
Manuell pipett
Manuella pipetter (3)
Manuella pipetter (6)
Manuella pipetter (6) eller elektroniska pipetter (3)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 11726924
Brand: Thermo Scientific™ 9420360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll säker och bekväm förvaring av manuella och elektroniska pipetter med dessa stativ, med alternativ för enkelstativ, F-stativ, flerstativ, flerkanalig och karusell.
Ge säker och bekväm förvaring för manuella och elektroniska pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tillgängliga alternativ inkluderar alternativ för enkelstativ, F-stativ, multistativ, flerkanalig och karusell.
Finnpipette F-stativ
  • Rymmer sex pipetter
  • Stabil tvärstångsstruktur med slits för varje pipett för säker förvaring
  • Lämplig för både enkanals- och flerkanalsmodeller
Finnpipette Flerkanalsstativ
  • Stativ i flera lägen
  • Kan hålla vilken multikanal som helst Finnpipette
  • Pipetten kan förvaras i upprätt eller horisontellt läge
  • Litet utrymme
Finnpipette Karusellställ
  • Roterande, bärbar
  • Transparent lock skyddar pipetter från kontaminering
  • Levereras med tre adaptrar för elektroniska Finnpipette Novus pipetter och fem adaptrar för manuell Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
  • För bekväm förvaring av elektroniska Finnpipette Novus pipett
  • Rymmer både en- och flerkanals Finnpipette Novus modeller med lätthet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipettställ
Färg Vitt
Håller Elektroniska pipetter