Läs mer
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipettadapter för 25 och 50 ml spetsar
Produktkod. 10606111
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
10606111 Sterila Paket med 5
10665911 Icke-steril Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9420310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 SEK
    1259.73 SEK / Paket med 5
    Save 220.27 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kombinera dessa Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipettadapter för 25 och 50 ml spetsar med din pipett.
Kombinera dessa Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepperpipettadapter för 25 och 50 ml spetsar med din pipett. Välj steril eller icke-steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För 25 eller 50 ml Finnitip Stepper tips
För användning med FinnTip Stepper Tip (25, 50 ml)
Sterilitet Sterila