Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips
Volym (metrisk):
10 μl
250 μl
1000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Perform PCR and other purity demanding applications with Thermo Scientific™ Finntip™ Biocon Pipette Tips, certified free from endotoxin, DNA, DNase and RNase.
Features:
- Individually packed
- Three models in volume range 0.2-1000 μL
- Presterilized with gamma radiation
- Includes certificate of quality
Recommended for: PCR applications, molecular biology
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip BioCon 1000, Non-Filtered, Sterile, |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Modell | Finntip BioCon 1000 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific FinnTip BioCon 1000 |
| Produktlinje | FinnTip Biocon |