Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Filtrerade pipettspetsar
Descripción
Skydda pipetter och proverna från kontaminering med Thermo Scientific™ Finntip™ Filtrerade pipettspetsar. Dessa sterila engångspipettspetsar håller pipetterna rena och är perfekta för PCR-amplifiering och för att pipettera radioaktiva, smittsamma och aerosolavgivande prover. Finns i ställ med ett brett volymintervall på 0,2μl-10ml.
Funktioner:
- Inert och icke tätande polyetenfilter
- Spetsar levereras vakuumförseglade i bestrålningssteriliserade ställ med gångjärn
- Får inte autoklaveras
- Certifierat fri från DNA, DNas, RNas och endotoxin
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Finntip Filter Micro 10 μl, steril |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (metrisk) | 3,2 cm |
| Formatera | Ställ |
| Färgkod | Rosa |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.