Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Non-Filtered 384 Format Pipette Tips 20 μl
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10493020
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 3840
Product Code. 10152532
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9400620
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips är utformade med vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Noggrann, exakt pipettering med 384-format volym 20 μl. Finntip™ Finntip 20 Pipette Tips är utformade med vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
  • Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
  • Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
  • Förpackningsalternativ: ställ, bulksäck eller omladdningstorn
  • Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade ställ
Beprövad kvalitet
  • Sterila alternativ certifierat fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontaminering
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymintervall från 0,2 μl till 10 ml
  • Volymer i 96-format: 10, 250, 300 och 1000 μl
  • Volymer i 384-format: 20 och 50μ l
  • Makrovolymer: 5 ml och 10 ml
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsställ har bläckstråleskriven parti- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha den kompatibla Finnpipetten med motsvarande Finntip-insats för pipettställ
  • Färgkodning synlig i ställ och omladdningsförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Lila
Modell Finntip 20
Längd (engelska) 1,3 tum.
Längd (metrisk) 3.3cm
Formatera Bulk
Färgkod Lila
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette 20
Produktlinje FinnTip
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet