Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette Tips
Produktkod. 11873430
Change view
Volume: 0.1 to 10 μL
Produktkod.
11873430 Volume: 0.1 to 10 μL
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11873430 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 94060116
Antal Pris
1 1912.57 SEK / 1 uppsättningar
10 1792.46 SEK / 1 uppsättningar
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Edge
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reduce the amount of force needed to attach and eject tips using these pipette tips and significantly lower the risk of repetitive stress injury (RSI). Ensure a better seal with the pipetter module for higher accuracy and precision.
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip Flex 10 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volym (metrisk) 10 μL
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Non-sterile
Färg Pink
Modell Finntip Flex 10 refill starter kit
Längd (engelska) 1.1 in.
Längd (metrisk) 3.3cm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Formatera Refill
Förpackning 1 x 96/Rack + 20 x 96/Refill
Färgkod Pink
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex