Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipetttips
Description
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettspetsar minskar mängden kraft som behövs för att fästa och skjuta ut spetsar, vilket avsevärt minskar risken för upprepad stressskada (RSI). Säkerställ en bättre tätning med pipettermodulen, för högre noggrannhet och precision.
Finntip™ Flex™ Pipettspetsar är designade för att passa Finnpipette™ F1, F2 och Novus pipetter. De gör att du kan pipettera exakt och exakt, med låg vätskeretention. Kompatibiliteten mellan spetsen och pipetten indikeras med färgkoder. Dessa Flex™ spetsar har en ergonomisk design som minskar risken för RSI och använder mindre plast.
Benefits
- Excellent for single and multichannel pipetting
- Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
- Save space with refills
Softer Tip
- The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
- It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Finntip Flex 300 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill |
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Orange |
| Modell | Finntip Flex 300 refill starter kit |
| Längd (engelska) | 2.42 in. |
| Längd (metrisk) | 6.15cm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formatera | Refill |
| Show More |