Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Pipettspecifika tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipetttips
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipetttips
Produktkod. 11872703| Produktkod. | Volym (metrisk) | Färgkod | Förpackning | Lämplig för ändamålet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11872703 | 1000 μl | Blått | 1000/påse | Certifierad kvalitet | Paket med 1000 |
| 11883420 | 10 μl | Rosa | 1000/påse | Certifierad kvalitet | Paket med 1000 |
| 11863420 | 10 μl | Rosa | 10 x 96/Rack | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 11893420 | 200 μl | Gult | 960 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 11873420 | 10 μl | Rosa | 10 x 96/Rack | Steril& PCR-klar | Paket med 960 |
| 11803430 | 200 μl | Gult | 960 tips | Steril& PCR-klar | Paket med 960 |
| 11893430 | 200 μl | Gult | Tips för 2016 | Icke-steril | 1 uppsättning |
| 11883430 | 10 μl | Rosa | 20 x 96 spetsar | Certifierad kvalitet | Paket med 1920 |
| 11803440 | 200 μl | Gult | 1920 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 1920 |
| 11813430 | 200 μl | Gult | 1000/påse | Certifierad kvalitet | Paket med 1000 |
| 11738184 | 300 μl | Orange | 960 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 11748184 | 300 μl | Orange | 960 tips | Steril& PCR-klar | Paket med 960 |
| 11798184 | 300 μl | Orange | Tips för 2016 | - | 1 uppsättning |
| 11708194 | 300 μl | Orange | 1920 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 1920 |
| 11842703 | 300 μl | Orange | 1000/påse | Certifierad kvalitet | Paket med 1000 |
| 11458479 | 1000 μl | Blått | 960 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 11892703 | 1000 μl | Blått | 960 tips | Steril& PCR-klar | Paket med 960 |
| 11865863 | 1000 μl | Blått | Tips från 1632 | - | 1 uppsättning |
| 11875863 | 1000 μl | Blått | 1536 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 1536 |
| 10059682 | 1200μ L | Turkos | 960 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 11742245 | 1200μ L | Turkos | 960 tips | Steril& PCR-klar | Paket med 960 |
| 11813440 | 1200 μl | Turkos | Tips från 1632 | - | 1 uppsättning |
| 11823440 | 1200μ L | Turkos | 1536 tips | Certifierad kvalitet | Paket med 1536 |
| 10774994 | 1200μ L | Turkos | 1000/påse | Certifierad kvalitet | Paket med 1000 |
Använd kampanjkoden 27967
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettspetsar minskar mängden kraft som behövs för att fästa och skjuta ut spetsar, vilket avsevärt minskar risken för upprepad stressskada (RSI). Säkerställ en bättre tätning med pipettermodulen, för högre noggrannhet och precision.
Finntip™ Flex™ Pipettspetsar är designade för att passa Finnpipette™ F1, F2 och Novus pipetter. De gör att du kan pipettera exakt och exakt, med låg vätskeretention. Kompatibiliteten mellan spetsen och pipetten indikeras med färgkoder. Dessa Flex™ spetsar har en ergonomisk design som minskar risken för RSI och använder mindre plast.
Fördelar
- Utmärkt för enkel- och flerkanalspipettering
- Finns i sex volymområden: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L och 10 ml
- Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade, 10 x 96 ställ och de är certifierade att vara fria från DNA, DNas, RNase och endotoxiner
- Spara utrymme med påfyllning
Mjukare spets
- Den mjuka spetsen minskar mängden kraft som behövs för att fästa och mata ut spetsar, vilket avsevärt sänker risken för upprepad stressskada (RSI)
- Det säkerställer också en bättre tätning med pipettermodulen, vilket säkerställer högre noggrannhet och precision
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip Flex 1000, Icke-filtrerad, Icke-steril, Bulk |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| Modell | Finntip Flex 1000 |
| Längd (engelska) | 3,4 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.7cm |
| Formatera | Bulk |
| Förpackning | 1000/påse |
| Färgkod | Blått |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | FinnTip Flex |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Visa mer Visa mindre |