Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11875863
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
1200μ L
Färgkod:
Blått
Blått
Gult
Orange
Rosa
Turkos
Förpackning:
10 x 96/Rack
1000/påse
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spetsar
960 tips
Tips från 2016
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Icke-steril
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 1000
Paket med 1536
Paket med 1920
Paket med 960
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Förpackning Lämplig för ändamålet unitSize
11875863 1000 μl Blått 1536 tips Certifierad kvalitet Paket med 1536
11883420 10 μl Rosa 1000/påse Certifierad kvalitet Paket med 1000
11863420 10 μl Rosa 10 x 96/Rack Certifierad kvalitet Paket med 960
11893420 200 μl Gult 960 tips Certifierad kvalitet Paket med 960
11873420 10 μl Rosa 10 x 96/Rack Steril& PCR-klar Paket med 960
11803430 200 μl Gult 960 tips Steril& PCR-klar Paket med 960
11893430 200 μl Gult Tips från 2016 Icke-steril 1 uppsättning
11883430 10 μl Rosa 20 x 96 spetsar Certifierad kvalitet Paket med 1920
11803440 200 μl Gult 1920 tips Certifierad kvalitet Paket med 1920
11813430 200 μl Gult 1000/påse Certifierad kvalitet Paket med 1000
11738184 300 μl Orange 960 tips Certifierad kvalitet Paket med 960
11748184 300 μl Orange 960 tips Steril& PCR-klar Paket med 960
11798184 300 μl Orange Tips från 2016 - 1 uppsättning
11708194 300 μl Orange 1920 tips Certifierad kvalitet Paket med 1920
11842703 300 μl Orange 1000/påse Certifierad kvalitet Paket med 1000
11458479 1000 μl Blått 960 tips Certifierad kvalitet Paket med 960
11892703 1000 μl Blått 960 tips Steril& PCR-klar Paket med 960
11865863 1000 μl Blått 1632 tips - 1 uppsättning
11872703 1000 μl Blått 1000/påse Certifierad kvalitet Paket med 1000
10059682 1200μ L Turkos 960 tips Certifierad kvalitet Paket med 960
11742245 1200μ L Turkos 960 tips Steril& PCR-klar Paket med 960
11813440 1200 μl Turkos 1632 tips - 1 uppsättning
11823440 1200μ L Turkos 1536 tips Certifierad kvalitet Paket med 1536
10774994 1200μ L Turkos 1000/påse Certifierad kvalitet Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 11875863 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 94060717
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettspetsar minskar mängden kraft som behövs för att fästa och skjuta ut spetsar, vilket avsevärt minskar risken för upprepad stressskada (RSI). Säkerställ en bättre tätning med pipettermodulen, för högre noggrannhet och precision.
Finntip™ Flex™ Pipettspetsar är designade för att passa Finnpipette™ F1, F2 och Novus pipetter. De gör att du kan pipettera exakt och exakt, med låg vätskeretention. Kompatibiliteten mellan spetsen och pipetten indikeras med färgkoder. Dessa Flex™ spetsar har en ergonomisk design som minskar risken för RSI och använder mindre plast.
Fördelar
  • Utmärkt för enkel- och flerkanalspipettering
  • Finns i sex volymområden: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L och 10 ml
  • Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade, 10 x 96 ställ och de är certifierade att vara fria från DNA, DNas, RNase och endotoxiner
  • Spara utrymme med påfyllning
Mjukare spets
  • Den mjuka spetsen minskar mängden kraft som behövs för att fästa och mata ut spetsar, vilket avsevärt sänker risken för upprepad stressskada (RSI)
  • Det säkerställer också en bättre tätning med pipettermodulen, vilket säkerställer högre noggrannhet och precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Finntip Flex 1000 refill kit, Ofiltrerad, Osteril, Refill
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Modell Finntip Flex 1000 refill kit
Längd (engelska) 3,4 tum.
Längd (metrisk) 8.7cm
Formatera Påfyllning
Förpackning 1536 tips
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet