Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipetttips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11892703
Volym (metrisk):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μL
1200μ L
Färgkod:
Blått
Blue
Gult
Orange
Rosa
Turkos
Turquoise
Yellow
Förpackning:
10 x 96/Rack
1000/påse
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spetsar
2016 tips
960 tips
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Non-sterile
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 1000
Paket med 1536
Paket med 1920
Paket med 960
Produktkod. 11892703
Brand: Thermo Scientific™ 94060713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettspetsar minskar mängden kraft som behövs för att fästa och skjuta ut spetsar, vilket avsevärt minskar risken för upprepad stressskada (RSI). Säkerställ en bättre tätning med pipettermodulen, för högre noggrannhet och precision.
Finntip™ Flex™ Pipettspetsar är designade för att passa Finnpipette™ F1, F2 och Novus pipetter. De gör att du kan pipettera exakt och exakt, med låg vätskeretention. Kompatibiliteten mellan spetsen och pipetten indikeras med färgkoder. Dessa Flex™ spetsar har en ergonomisk design som minskar risken för RSI och använder mindre plast.
Fördelar
  • Utmärkt för enkel- och flerkanalspipettering
  • Finns i sex volymområden: 0,2-10μ L, 1-200μ L, 5-300μ L, 100-1000μ L, 50-1200μ L och 10 ml
  • Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade, 10 x 96 ställ och de är certifierade att vara fria från DNA, DNas, RNase och endotoxiner
  • Spara utrymme med påfyllning
Mjukare spets
  • Den mjuka spetsen minskar mängden kraft som behövs för att fästa och mata ut spetsar, vilket avsevärt sänker risken för upprepad stressskada (RSI)
  • Det säkerställer också en bättre tätning med pipettermodulen, vilket säkerställer högre noggrannhet och precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip Flex 1000, Ofiltrerad, Steril, Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Blått
Modell Finntip Flex 1000
Längd (engelska) 3,4 tum.
Längd (metrisk) 8.7cm
Formatera Ställ
Förpackning 960 tips
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar