Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10145520
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
10 x 96/Rack
400:-/kartong
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 960
Produktkod. 10145520
Brand: Thermo Scientific™ 9401330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför positiva förskjutningsapplikationer med dessa spetsar, som är effektiva för ömtåliga cellsuspensioner och applikationer som kräver enastående biologisk renhet.
Utför applikationer som kräver det yttersta i biologisk renhet; positiva förskjutningsapplikationer; och pipettera ömtåliga cellsuspensioner och makromolekyler med Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettspetsar och Finnpipette Flerstegspipett. Finns både som steril och icke-steril.
Funktioner
  • För användning med Thermo Scientific Finnpipette™ Flerstegspipetter
  • Längd: 8,8 cm
  • Volym: 1500 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip Multistepper, 10x96/ställ, icke-steril
Volym (metrisk) 1500μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Turkos knapp
Längd (engelska) 3,46 tum.
Längd (metrisk) 8.8cm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Formatera Ställ
Förpackning 10 x 96/Rack
För användning med (utrustning) Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Produktlinje FinnTip