Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525552
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
10 x 96/Rack
400:-/kartong
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning unitSize
10033680 Icke-steril 400:-/kartong Paket med 400
10145520 Icke-steril 10 x 96/Rack Paket med 960
10155520 Sterila 10 x 96/Rack Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10033680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9401300
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför positiva förskjutningsapplikationer med dessa spetsar, som är effektiva för ömtåliga cellsuspensioner och applikationer som kräver enastående biologisk renhet.
Utför applikationer som kräver det yttersta i biologisk renhet; positiva förskjutningsapplikationer; och pipettera ömtåliga cellsuspensioner och makromolekyler med Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper pipettspetsar och Finnpipette Flerstegspipett. Finns både som steril och icke-steril.
Funktioner
  • För användning med Thermo Scientific Finnpipette™ Flerstegspipetter
  • Längd: 8,8 cm
  • Volym: 1500 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip Flersteg, 400/kartong, icke-steril
Volym (metrisk) 1500μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Turkos knapp
Längd (engelska) 3,46 tum.
Längd (metrisk) 8.8cm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Förpackning 400:-/kartong
För användning med (utrustning) Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Produktlinje FinnTip