Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar
Produktkod. 10083590
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Icke-steril
Steril& PCR-klar
Färgkod:
Blått
Blått
Grön
Orange
Rosa
Rött
Turkos
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 120
Paket med 1920
Paket med 200
Paket med 20000
Paket med 270
Paket med 3000
Paket med 3840
Paket med 40
Paket med 500
Paket med 75
Paket med 960
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Lämplig för ändamålet Färgkod Förpackningsstorlek
10083590 1000 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Blått Paket med 1000
11792504 10 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Rosa Paket med 960
11702514 10 μl Sterila Steril& PCR-klar Rosa Paket med 960
11782504 10 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Rosa Paket med 1000
11778184 10 μl Icke-steril - Rosa 1 uppsättning
11788184 10 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Rosa Paket med 3840
11732554 1000 μl Icke-steril - Blått Paket med 10000
11792544 1000 μl Icke-steril Icke-steril Blått Paket med 200
11783913 1000 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Blått Paket med 960
10399310 1000 μl Sterila Steril& PCR-klar Blått Paket med 960
11710645 1000 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Blått Paket med 960
11752544 300 μl Icke-steril - Orange Paket med 20000
11762544 300 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Orange Paket med 960
10512481 300 μl Sterila Steril& PCR-klar Orange Paket med 960
10470921 300 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Orange Paket med 1920
10185560 300 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Orange Paket med 1000
10217620 5 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Grön Paket med 500
11752554 5 ml Icke-steril - Grön Paket med 75
10492071 5 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Grön Paket med 270
11440286 5 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Grön Paket med 120
11772554 5 ml Icke-steril - Grön Paket med 3000
10135342 5 ml Sterila Steril& PCR-klar Grön -
11792554 10 ml Icke-steril - Rött Paket med 40
17815021 10 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Rött Paket med 100
10105380 10 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Rött Paket med 100
11488469 10 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Rött Paket med 120
17724339 10 ml Icke-steril Certifierad kvalitet Rött -
17734339 10 ml Sterila Steril& PCR-klar Rött -
10115380 10 ml Sterila Steril& PCR-klar Rött Paket med 120
11732534 50 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Turkos Paket med 1000
10423322 50 μl Icke-steril Certifierad kvalitet Turkos Paket med 3840
11752534 50 μl Sterila Steril& PCR-klar Turkos Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 10083590 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9401030
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Finntip™ Specific Pipette Tips är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Dessa spetsar är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
  • Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
  • Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
  • Förpackningsalternativ: ställ, bulksäck eller omladdningstorn
  • Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade ställ
Beprövad kvalitet
  • Sterila alternativ certifierat fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontaminering
Mångsidigt spetssortiment
  • Volymintervall från 0,2 μl till 10 ml
  • Volymer i 96-format: 10, 250, 300 och 1000 μl
  • Volymer i 384-format: 20 och 50μ l
  • Makrovolymer: 5 ml och 10 ml
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsställ har bläckstråleskriven parti- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha den kompatibla Finnpipetten med motsvarande Finntip-insats för pipettställ
  • Färgkodning synlig i ställ och omladdningsförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip 1000, Ej filtrerad, Icke-steril, Bulk
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Modell Finntip 1000
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 7.1cm
Formatera Bulk
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette 1000
Produktlinje FinnTip
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet