Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Pipettspecifika tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar
Produktkod. 10492071| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Lämplig för ändamålet | Färgkod | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10492071 | 5 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Grön | Paket med 270 |
| 11792504 | 10 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rosa | Paket med 960 |
| 11702514 | 10 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Rosa | Paket med 960 |
| 11782504 | 10 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rosa | Paket med 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Icke-steril | - | Rosa | 1 uppsättning |
| 11788184 | 10 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rosa | Paket med 3840 |
| 10083590 | 1000 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Blått | Paket med 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Icke-steril | - | Blått | Paket med 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Icke-steril | Icke-steril | Blått | Paket med 200 |
| 11783913 | 1000 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Blått | Paket med 960 |
| 10399310 | 1000 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Blått | Paket med 960 |
| 11710645 | 1000 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Blått | Paket med 960 |
| 11752544 | 300 μl | Icke-steril | - | Orange | Paket med 20000 |
| 11762544 | 300 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Orange | Paket med 960 |
| 10512481 | 300 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Orange | Paket med 960 |
| 10470921 | 300 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Orange | Paket med 1920 |
| 10185560 | 300 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Orange | Paket med 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Grön | Paket med 500 |
| 11752554 | 5 ml | Icke-steril | - | Grön | Paket med 75 |
| 11440286 | 5 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Grön | Paket med 120 |
| 11772554 | 5 ml | Icke-steril | - | Grön | Paket med 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Sterila | Steril& PCR-klar | Grön | - |
| 11792554 | 10 ml | Icke-steril | - | Rött | Paket med 40 |
| 17815021 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | Paket med 100 |
| 10105380 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | Paket med 100 |
| 11488469 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | Paket med 120 |
| 17724339 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | - |
| 17734339 | 10 ml | Sterila | Steril& PCR-klar | Rött | - |
| 10115380 | 10 ml | Sterila | Steril& PCR-klar | Rött | Paket med 120 |
| 11732534 | 50 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Turkos | Paket med 1000 |
| 10423322 | 50 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Turkos | Paket med 3840 |
| 11752534 | 50 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Turkos | Paket med 3840 |
Använd kampanjkoden 27967
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Description
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Dessa spetsar är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
- Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
- Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
- Förpackningsalternativ: ställ, bulksäck eller omladdningstorn
- Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade ställ
Beprövad kvalitet
- Sterila alternativ certifierat fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontaminering
Mångsidigt spetssortiment
- Volymintervall från 0,2 μl till 10 ml
- Volymer i 96-format: 10, 250, 300 och 1000 μl
- Volymer i 384-format: 20 och 50μ l
- Makrovolymer: 5 ml och 10 ml
Omedelbar spårbarhet
- Varje spetsställ har bläckstråleskriven parti- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha den kompatibla Finnpipetten med motsvarande Finntip-insats för pipettställ
- Färgkodning synlig i ställ och omladdningsförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Finntip 5ml, ej filtrerad, icke-steril, ställ |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Grön |
| Modell | Finntip 5 ml |
| Längd (engelska) | 5,8 tum |
| Längd (metrisk) | 14.7cm |
| Formatera | Ställ |
| Färgkod | Grön |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | FinnTip |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.