Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Pipettspecifika tips
- Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar
Produktkod. 17815021
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Icke-steril
Steril& PCR-klar
Färgkod:
Blått
Blått
Grön
Orange
Rosa
Rött
Turkos
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 120
Paket med 1920
Paket med 200
Paket med 20000
Paket med 270
Paket med 3000
Paket med 3840
Paket med 40
Paket med 500
Paket med 75
Paket med 960
32 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Lämplig för ändamålet | Färgkod | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17815021 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | Paket med 100 |
| 11792504 | 10 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rosa | Paket med 960 |
| 11702514 | 10 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Rosa | Paket med 960 |
| 11782504 | 10 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rosa | Paket med 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Icke-steril | - | Rosa | 1 uppsättning |
| 11788184 | 10 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rosa | Paket med 3840 |
| 10083590 | 1000 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Blått | Paket med 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Icke-steril | - | Blått | Paket med 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Icke-steril | Icke-steril | Blått | Paket med 200 |
| 11783913 | 1000 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Blått | Paket med 960 |
| 10399310 | 1000 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Blått | Paket med 960 |
| 11710645 | 1000 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Blått | Paket med 960 |
| 11752544 | 300 μl | Icke-steril | - | Orange | Paket med 20000 |
| 11762544 | 300 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Orange | Paket med 960 |
| 10512481 | 300 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Orange | Paket med 960 |
| 10470921 | 300 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Orange | Paket med 1920 |
| 10185560 | 300 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Orange | Paket med 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Grön | Paket med 500 |
| 11752554 | 5 ml | Icke-steril | - | Grön | Paket med 75 |
| 10492071 | 5 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Grön | Paket med 270 |
| 11440286 | 5 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Grön | Paket med 120 |
| 11772554 | 5 ml | Icke-steril | - | Grön | Paket med 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Sterila | Steril& PCR-klar | Grön | - |
| 11792554 | 10 ml | Icke-steril | - | Rött | Paket med 40 |
| 10105380 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | Paket med 100 |
| 11488469 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | Paket med 120 |
| 17724339 | 10 ml | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Rött | - |
| 17734339 | 10 ml | Sterila | Steril& PCR-klar | Rött | - |
| 10115380 | 10 ml | Sterila | Steril& PCR-klar | Rött | Paket med 120 |
| 11732534 | 50 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Turkos | Paket med 1000 |
| 10423322 | 50 μl | Icke-steril | Certifierad kvalitet | Turkos | Paket med 3840 |
| 11752534 | 50 μl | Sterila | Steril& PCR-klar | Turkos | Paket med 3840 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Código de producto.
17815021
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
9402171
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Använd kampanjkoden 27967
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Añadir a la cesta
155.11 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Añadir a la cesta
Begäran om offert för större kvantiteter
Descripción
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Dessa spetsar är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
- Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
- Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
- Förpackningsalternativ: ställ, bulksäck eller omladdningstorn
- Sterila spetsar levereras i vakuumförslutna, steriliserade ställ
Beprövad kvalitet
- Sterila alternativ certifierat fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontaminering
Mångsidigt spetssortiment
- Volymintervall från 0,2 μl till 10 ml
- Volymer i 96-format: 10, 250, 300 och 1000 μl
- Volymer i 384-format: 20 och 50μ l
- Makrovolymer: 5 ml och 10 ml
Omedelbar spårbarhet
- Varje spetsställ har bläckstråleskriven parti- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha den kompatibla Finnpipetten med motsvarande Finntip-insats för pipettställ
- Färgkodning synlig i ställ och omladdningsförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Finntip 10ml, Ej filtrerad, Icke-steril, Bulk |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Rött |
| Modell | Finntip 10 ml |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15cm |
| Formatera | Bulk |
| Färgkod | Rött |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | FinnTip |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?