Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med förlängd längd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10306992
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Formatera:
Bulk
Låda
Ställ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 480
Paket med 960
Produktkod. 10306992
Brand: Thermo Scientific™ 9401423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Dessa spetsar är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar tillverkas med högkvalitativa råvaror och de senaste formningsteknikerna. Finntips är designade med vår kunskap om vätskehantering. Våra moderna automatiserade produktionsanläggningar och vår expertis gör att vi kan producera jämnt släta, hydrofoba ytor på insidan och utsidan av våra spetsar, för att förhindra vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
  • Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
  • Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
  • Förpackningsalternativ: rack eller bulk
Beprövad kvalitet
  • Sterila alternativ certifierade fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontamination
Tips Range
  • Spetsar med förlängd längd finns för volymerna 100, 200 och 1000μ L som möjliggör bättre räckvidd med specifika förbrukningsvaror för laboratorier
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsställ har bläckstråle- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha de kompatibla Finnpipette med motsvarande Finntip insats för pipettspetsställ
  • Färgkodning synlig i rackförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip 1000 Ext, Ofiltrerad, Steril, Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Modell Finntip 1000 Ext
Längd (engelska) 4,1 tum
Längd (metrisk) 10.5cm
Formatera Ställ
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar