Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med förlängd längd
Produktkod. 10563231
Change view
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Formatera:
Bulk
Låda
Ställ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 480
Paket med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Formatera Sterilitet Förpackningsstorlek
10563231 1000 μl Bulk Icke-steril Paket med 1000
11762534 200 μl Låda Icke-steril Paket med 400
11772534 200 μl Ställ Icke-steril Paket med 960
11782534 200 μl Ställ Sterila Paket med 960
11759855 1000 μl Ställ Icke-steril Paket med 480
10306992 1000 μl Ställ Sterila Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10563231 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9401410
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Dessa spetsar är utformade med hjälp av vår kunskap om vätskehantering, med jämnt släta, hydrofoba ytor som förhindrar vätskeretention.
Säkerställ noggrann, exakt pipettering. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar tillverkas med högkvalitativa råvaror och de senaste formningsteknikerna. Finntips är designade med vår kunskap om vätskehantering. Våra moderna automatiserade produktionsanläggningar och vår expertis gör att vi kan producera jämnt släta, hydrofoba ytor på insidan och utsidan av våra spetsar, för att förhindra vätskeretention.
Nyckelfunktioner:
  • Slät, enhetlig inre yta på spetsarna förhindrar vätskeretention
  • Finns som sterilt eller icke-sterilt alternativ
  • Förpackningsalternativ: rack eller bulk
Beprövad kvalitet
  • Sterila alternativ certifierade fria från RNas, DNas, DNA, PCR-hämmare, ATP och endotoxinkontamination
Tips Range
  • Spetsar med förlängd längd finns för volymerna 100, 200 och 1000μ L som möjliggör bättre räckvidd med specifika förbrukningsvaror för laboratorier
Omedelbar spårbarhet
  • Varje spetsställ har bläckstråle- och volyminformation; de praktiska färgkodade ställen gör det enkelt att matcha de kompatibla Finnpipette med motsvarande Finntip insats för pipettspetsställ
  • Färgkodning synlig i rackförpackningsalternativ
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip 1000 Ext, Ofiltrerad, Osteril, Bulk
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Modell Finntip 1000 Ext
Längd (engelska) 4,1 tum
Längd (metrisk) 10.5cm
Formatera Bulk
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet