Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips Produktkod.: 10401891
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10401891
25 mL, Icke-steril, Paket med 20
Volym (metrisk):
500 μL
1250μ L
2.5 mL
5 mL
12.5 mL
25 mL
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10401891
Brand: Thermo Scientific™ 9404220
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Integrera Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper Pipett Tips med Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepperpipetter.
Integrera Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
  • Icke-sterila spetsar är bulkförpackade; sterila spetsar är individuellt förpackade
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 25 mL
Volym (metrisk) dispensering 500, 1000, 1500, 2000, 2500μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Formatera Bulk
För användning med (utrustning) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Produktlinje FinnTip
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
4 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1916211 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum10/10/2022 Produktkod9404220
Partinummer2208412 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum13/04/2023 Produktkod9404220
Partinummer2116912 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum28/07/2022 Produktkod9404220
Partinummer2208413 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum11/01/2024 Produktkod9404220
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips >