Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10626111
Change view
Volym (metrisk):
500 μL
1250μ L
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet unitSize
10626111 500 μL Icke-steril Paket med 100
10411891 500 μL Sterila Paket med 50
10185900 1250μ L Icke-steril Paket med 100
11782574 1250μ L Sterila Paket med 50
10542481 2,5 ml Icke-steril Paket med 100
11792574 2,5 ml Sterila Paket med 50
10762111 5 ml Icke-steril Paket med 50
11702584 5 ml Sterila Paket med 25
11742574 12,5 ml Icke-steril Paket med 50
11712584 12,5 ml Sterila Paket med 25
10401891 25 ml Icke-steril Paket med 20
11722584 25 ml Sterila Paket med 10
10083630 50 ml Icke-steril Paket med 10
10750981 50 ml Sterila Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10626111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9404170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1839.68 SEK
    1498.01 SEK / Paket med 100
    Save 341.67 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Integrera Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper Pipett Tips med Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepperpipetter.
Integrera Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
  • Icke-sterila spetsar är bulkförpackade; sterila spetsar är individuellt förpackade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 500 μL
Volym (metrisk) dispensering 10, 20, 30, 40, 50μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Formatera Bulk
För användning med (utrustning) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Produktlinje FinnTip