Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips
Volym (metrisk):
500 μL
1250μ L
2.5 mL
5 mL
12.5 mL
25 mL
50 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
- Icke-sterila spetsar är bulkförpackade; sterila spetsar är individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 12.5 mL |
| Volym (metrisk) dispensering | 250, 500, 750, 1000, 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formatera | Individuellt inslagna |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Produktlinje | FinnTip |