Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips
Beskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
- Icke-sterila spetsar är bulkförpackade; sterila spetsar är individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 25 ml |
| Volym (metrisk) dispensering | 500, 1000, 1500, 2000, 2500μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formatera | Individuellt inslagna |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Produktlinje | FinnTip |