Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips
Beskrivning
Integrera Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipett Tips med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipetter.
- Icke-sterila spetsar är bulkförpackade; sterila spetsar är individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 12,5 ml |
| Volym (metrisk) dispensering | 250, 500, 750, 1000, 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formatera | Bulk |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Produktlinje | FinnTip |