Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning, 100-1000μ L, bricka
Beskrivning
Eliminera cellfragmentering orsakad av mekanisk klippning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning, idealiska för pipettering av makromolekyler.
- Två olika modeller täcker volymintervallet 10-1000μ L
- Bred öppningsspets; innerdiametern på öppningen är 1,1 mm/1,8 mm
- Färgkod: Vit
- Längd: 5,3cm/7,2cm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip 1000 Bred, Ofiltrerad, Osteril, Rack |
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Modell | Finntip 1000 bred |
| Längd (engelska) | 2,8 tum |
| Längd (metrisk) | 7.2cm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formatera | Ställ |
| Förpackning | 10 x 96/Rack |
| Visa mer |