Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning
Produktkod. 10053750
Change view
Volym (metrisk):
250μ L
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Bulk
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 6500
Paket med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera Förpackningsstorlek
10053750 1000 μl Icke-steril Säckad Paket med 400
11408499 250μ L Icke-steril Säckad Paket med 1000
10329370 1000 μl Icke-steril Bulk Paket med 6500
10073560 1000 μl Sterila Ställ Paket med 960
11428499 250μ L Icke-steril Ställ Paket med 960
10349320 250μ L Sterila Ställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10053750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9405050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Eliminera cellfragmentering orsakad av mekanisk skjuvning med dessa pipettspetsar med bred öppning, idealiska för att pipettera makromolekyler.
Eliminera cellfragmentering orsakad av mekanisk klippning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning, idealiska för pipettering av makromolekyler.
Funktioner
  • Två olika modeller täcker volymintervallet 10-1000μ L
  • Bred öppningsspets; innerdiametern på öppningen är 1,1 mm/1,8 mm
  • Färgkod: Vit
  • Längd: 5,3cm/7,2cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Finntip 1000 Bred, icke-filtrerad, icke-steril, förpackad
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Modell Finntip 1000 bred
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 7.2 cm
Formatera Säckad
Förpackning 400/påse
Färgkod Vitt
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Finnpipette 1000
Produktlinje FinnTip bred öppning
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet