Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning
Volym (metrisk):
250μ L
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Slumpmässig
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 6500
Paket med 960
Beskrivning
Eliminera cellfragmentering orsakad av mekanisk klippning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning, idealiska för pipettering av makromolekyler.
Features:
- Two different models cover volume range of 10-1000 μL
- Wide orifice tip; inside diameter of orifice is 1.1mm/1.8mm
- Color code: White
- Length: 5.3cm/7.2cm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip 1000 Wide, Non-Filtered, Non-sterile, Bulk |
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Modell | Finntip 1000 Wide |
| Längd (engelska) | 2.8 in. |
| Längd (metrisk) | 7.2 cm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Formatera | Slumpmässig |
| Förpackning | 6500/bulk |
| Visa mer |