Läs mer
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning
Volym (metrisk):
250μ L
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Slumpmässig
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 400
Paket med 6500
Paket med 960
Beskrivning
Eliminera cellfragmentering orsakad av mekanisk klippning med Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettspetsar med bred öppning, idealiska för pipettering av makromolekyler.
- Två olika modeller täcker volymintervallet 10-1000μ L
- Bred öppningsspets; innerdiametern på öppningen är 1,1 mm/1,8 mm
- Färgkod: Vit
- Längd: 5,3cm/7,2cm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Finntip 250 Bred, Ofiltrerad, Osteril, Rack |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Modell | Finntip 250 bred |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 5.3 cm |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Bred öppning |
| Färgkod | Vitt |
| Visa mer |