Läs mer
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikatprovrör, med pärlkant
Produktkod. 10682401 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 ml
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10682401
Brand: DWK Life Sciences 261102607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör är universella cylindriska laboratorieglas med rund botten som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tunnväggig och därför resistent mot snabba temperaturförändringar eller lokal uppvärmning
  • Lättare att hälla på grund av pärlkant
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,5 till 0,6 mm tjocklek
Kapacitet (metrisk) 39 ml
Material Fiolax
För användning med Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring av små mängder vätska
Kvantitet 100/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 20 mm