Beskrivning
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tunnväggig och därför resistent mot snabba temperaturförändringar eller lokal uppvärmning
- Lättare att hälla på grund av pärlkant
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0,4 till 0,5 mm tjocklek |
| Kapacitet (metrisk) | 6,5 ml |
| Material | Fiolax |
| För användning med | Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring av små mängder vätska |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |