Läs mer
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikatprovrör, med pärlkant
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 ml
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tunnväggig och därför resistent mot snabba temperaturförändringar eller lokal uppvärmning
- Lättare att hälla på grund av pärlkant
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 0,6 till 0,7 mm tjocklek |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Material | Fiolax |
| För användning med | Uppvärmning av små mängder; Förbehandlingar; Förvaring av små mängder vätska |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |