Läs mer
Fipexide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fipexide Hydrochloride |
| CAS | 34161-23-4 |
| Molekylformel | C20H21ClN2O4 • (HCl) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | p-Chlorophenoxyacetylpiperonylpiperazide Hydrochloride, 1-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(4-chlorophenoxy)ethanone Hydrochloride, 1-[(p-Chlorophenoxy)acetyl]-4-piperonyl-piperazine Hydrochloride, 1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-4-[(4-chlorophenoxy)acetyl]-piperazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21ClN2O4/c21-16-2-4-17(5-3-16)25-13-20(24)23-9-7-22(8-10-23)12-15-1-6-18-19(11-15)27-14-26-18/h1-6,11H,7-10,12-14H2 |
| LEDER | O=C(N1CCN(CC2=CC=C3C(OCO3)=C2)CC1)COC4=CC=C(Cl)C=C4.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.843646 |
| Formel vikt | 424.0957 |