missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fipexide, MedChemExpress

Produktkod. 16468626
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16468626 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1124

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fipexide, a parachloro-phenossiacetic acid derivative, is a nootropic drug. Fipexide reduces striatal adenylate cyclase activity. Fipexide has positive effect on cognitive performance by dopaminergic neurotransmission. Fipexide is used for senile dementia research.

Fipexide, a parachloro-phenossiacetic acid derivative, is a nootropic drug. Fipexide reduces striatal adenylate cyclase activity. Fipexide has positive effect on cognitive performance by dopaminergic neurotransmission. Fipexide is used for senile dementia research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fipexide
CAS 34161-24-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21ClN2O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(OCC(N2CCN(CC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CC2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 388.84
Formel vikt 388.84
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.