Läs mer
Fipronil Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fipronil-carboxamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl2F6N4O2S/c13-4-1-3(11(15,16)17)2-5(14)7(4)24-9(21)8(6(23-24)10(22)25)27(26)12(18,19)20/h1-2H,21H2,(H2,22,25) |
| Formel vikt | 453.9493 |
| Procent renhet | >95% |