Läs mer
Fipronil Desulfinyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fipronil-desulfinyl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2 |
| Formel vikt | 387.9717 |