Läs mer
Fipronil-sulfide 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314143
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314143 1 ml
1 options
Produktkod. 30314143 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13645400AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fipronil Sulfide
CAS 120067-83-6
Analyt- eller komponentnamn Fipronil Sulfide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H4 Cl2 F6 N4 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fipronil-sulfide
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
LEDER Nc1c(SC(F)(F)F)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N
IUPAC-namn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfanyl)pyrazole-3-carbonitrile
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 421.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 419.9438 g/mol