Läs mer
Fipronil Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fipronil Sulfide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2 |
| Formel vikt | 419.9438 |
| Procent renhet | >95% |