Läs mer
Fipronil Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fipronil Sulfone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl2F6N4O2S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)27(25,26)12(18,19)20/h1-2H,22H2 |
| Formel vikt | 451.9336 |
| Procent renhet | >95% |