Läs mer
Fipronil, TRC
Produktkod. 30393309
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30393309 1 g
1 options
Produktkod. 30393309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3422001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fipronil
CAS 120068-37-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H4 Cl2 F6 N4 O S
Kvantitet 1 g
Synonym Fipronil, 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, (±)-Fipronil, 1-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-5-amino-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole, 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole, Agenda, Agenda SC, Albatross (insecticide), Ascend, Blitz, Chipco Choice, Cosmos, Cosmos (insecticide), Eliminall, Fluocyanobenpyrazole, Formidor L, Frontline Spot-on, Frontline Spray, Frontline Top Spot, Goliath gel, Granedo MC, Grenade MC, Jump 80WG, Maxforce FC, Maxforce FC Select Roach Killer Bait Gel, Over'n Out, Prince, Regent, Regent 0.3G, Regent 200 SC, Regent 250 FS, Regent 800WG, Regent TS, Standak, Standak 250SC, Taj, Termidor, Termidor (insecticide), Termidor 80WG, TopChoice, Topline
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2
LEDER Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole-3-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 437.15
Formel vikt 435.9387