Läs mer
Asecos™ Brandsläckningsenhet med ringskydd ION-ULTRA-90
Produktkod. 31789614 Handla allt asecos Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Aktiveras automatiskt om brand upptäcks
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
31789614 Aktiveras automatiskt om brand upptäcks Varje
1 options
Produktkod. 31789614 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 40941
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Släckningsenhet ION-ULTRA-90 aktiveras automatiskt vid brand inne i skåpet.
  • För modeller: IO90 ULTRA
  • För höga skåp med en kroppsbredd på 1200 mm
  • Med ringskydd
Specifikationer
För användning med (applikation) Aktiveras automatiskt om brand upptäcks
Inkluderar Basketvakt
Vikt (engelska) 14.33 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Produkttyp Brandsläckningsenhet