Läs mer
Invitrogen™ Firefly luciferase Monoclonal Antibody (Luci17)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11568153
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11568153 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 11568153
Brand: Invitrogen™ MA112556
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-12556 detects Luciferase in C. elegans and Drosophilia melanogaster tissue, human fibroblasts, mouse macrophages, kidney, liver and cortex tissues, as well as NIH-3T3, Jurkat and BHR21 cell lines with little to no background signal.
Luciferase produces green light with the wavelength of 562 nm. Luciferase catalyzes the reaction: D-firefly luciferin + O2 + ATP = firefly oxyluciferin + CO2 + AMP + diphosphate + light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Firefly luciferase
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona Luci17
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.08% sodium azide
Gene Alias Firefly Luciferase; Genji firefly; Green Luciferase; Japanese firefly; luciferin 4-monooxygenase; Photinus pyralis; photinus pyralis luciferase
Värd art Mouse
Immunogen Luciferase protein isolated from Photinus pyralis.
Reningsmetod Protein A/G
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Luciferase
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1