Läs mer
Firsocostat, MedChemExpress
Produktkod. 16493217
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493217 50 mg -
16487198 10 mg -
16459727 5 mg -
16427186 100 mg -
16403556 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16901
MedChemExpress Firsocostat (ND-630; GS-0976; NDI-010976) is an acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor; inhibits human ACC1 and ACC2 with IC50 values of 2.1 and 6.1 nM, respectively.
Firsocostat (ND-630
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Firsocostat
CAS 1434635-54-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H31N3O8S
Kvantitet 50 mg
Synonym ND-630 GS-0976 NDI-010976
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.78 mM)
LEDER O=C(C(C(C)=C(C1=NC=CO1)S2)=C2N3C[C@H](OC4CCOCC4)C5=C(OC)C=CC=C5)N(C(C)(C)C(O)=O)C3=O
Molekylvikt (g/mol) 569.63
Formel vikt 569.63
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism