Läs mer
Påfyllning av första hjälpen-kit
Produktkod. 12910425
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Large
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12910425 Intermediär Varje
12444940 Liten Varje
12930425 Large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12910425 Leverantör Safety First Leverantörsnummer R20/
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Ha en första hjälpen-påfyllning till hands enligt Hälsa och Säkerhet ACOP L74-föreskrifterna för nödsituationer.
Med hänvisning till påfyllning av första hjälpen-kit, anger Hälsa och Säkerhet ACOP L74“ Tillräckligt med förnödenheter bör hållas som backup på plats” .
Specifikationer
För användning med (applikation) För 11 till 20 personer Refill Lagstadgad
Produkttyp Första hjälpen kit
Inkluderar Första hjälpen broschyr, 40 Hypaplast tvättsäkra plåster, 4 Hypacover ögonförband, 4 Hypaband triangulärt bandage, 12 Hypaband säkerhetsnålar, 9 Hypacover första hjälpen förband 12 x 12 cm, 3 Hypacover första hjälpen förband 18 x 18 cm, 10 sterila våtservetter
Kvantitet 1 st
Storlek Intermediär