Description
- Ger industriellt stötskydd enligt EN812.
- Flexibelt skal tillverkat av ABS-plast, kan tas bort för rengöring.
- Luftflödeskanaler för ventilation.
- Absorberande svettband i frottéhandduk.
- Finns i olika topplängder för en mängd olika applikationer.
- Justerbar elastisk rem för en personlig passform.
- Valfria anpassningsområden för logotyp.
- Finns i olika topplängder för en mängd olika applikationer.
- Justerbar elastisk rem för en personlig passform.
- Bältesklämma finns tillgängligt.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Micro Peak |
| Material | UV-Stabilized ABS |
| Färg | Marinblå |
| Modell | 2018529 |
| Längd (metrisk) | 25 mm |