Läs mer
3M™ Första Base™ + Bump Cap
Produktkod. 17217690 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Micro Peak
Reduced Peak
Standard Peak
Färg:
Grå
Kungsblå
Marinblå
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg unitSize
17217690 Reduced Peak - -
17207690 Micro Peak Marinblå Paket med 20
17227690 Standard Peak Svart -
16863553 Standard Peak Kungsblå -
16873553 Micro Peak Grå -
17267680 - - -
17267690 Reduced Peak Kungsblå -
17277680 - - -
17287680 - - -
17297680 Reduced Peak Svart Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17217690 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100206582
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Första Base™ + Bump Cap designad för att ge begränsat huvudskydd mot stötar och mindre skärsår från stationära föremål. Patenterad flexibel skaldesign tillverkad av hållbar ABS-plast ger industriellt stötskydd enligt EN812.
  • Provides industrial bump protection to EN812.
  • Flexible shell made with ABS plastic, can be removed for cleaning.
  • Airflow channels for ventilation.
  • Absorbent terry toweling sweatband.
  • Available in different peak lengths for a variety of applications.
  • Adjustable elastic strap for a personal fit.
  • Optional logo customization areas.
  • Available in different peak lengths for a variety of applications.
  • Adjustable elastic strap for a personal fit.
  • Belt clip accessory available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reduced Peak
Material UV-Stabilized ABS